Learn More
Potassium hexachloroosmate(IV), min 39% Os
Codice prodotto. p-43135 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
1g
5g
CAS: 16871-60-6 | Cl6K2Os | 481.11 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 16871-60-6
Formula molecolare Cl6K2Os
Molecular Weight (g/mol) 481.11
Numero MDL MFCD00011371
Specifica
Materiale o nome chimico Potassium hexachloroosmate(IV)
Punto di fusione 600.0°C
Nota nome min 39% Os
Colore Bordeaux to Purple
Forma fisica Powder
Quantità 1 g
Formula lineare K2OsCl6
Indice di Merck 15, 7756
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: sparingly soluble in alcohol
Peso formulazione 481.11
Percent Purity ≥39% (Os)
Imballaggio Glass bottle
Densità 3.42
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Potassium hexachloroosmate(IV)
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H301-Tossico se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.