Learn More
Potassium hexachloroiridate(IV), Ir 39% min
CAS: 16920-56-2 | Cl6IrK2 | 483.11 g/mol
337.00€ - 6220.00€
Identificatori chimici
CAS | 16920-56-2 |
---|---|
Formula molecolare | Cl6IrK2 |
Molecular Weight (g/mol) | 483.11 |
Numero MDL | MFCD00011369 |
InChI Key | SCPDBYGTLSSBQR-UHFFFAOYSA-N |
Sinonimo | potassium hexachloroiridate iv, dipotassium hexachloroiridate, cl6ir.2k, dipotassium hexachloroiridate 2- |
PubChem CID | 11049163 |
IUPAC Name | dipotassium;hexachloroiridium(2-) |
SMILES | [Cl].[Cl].[Cl].[Cl].[Cl].[Cl].[K+].[K+].[Ir] |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11391978
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011888.03 |
1 g |
337.00€
1g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
11381978
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011888.06 |
5 g |
1585.00€
5g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
11371978
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011888.14 |
25 g |
6220.00€
25g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
Potassium hexachloroiridate(IV) is used to prepare platinum nanoparticles (PNPs) by reduction with trisodium citrate and sodium dodecyl sulfate as stabilizer reagent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identificatori chimici
16920-56-2 | |
483.11 | |
SCPDBYGTLSSBQR-UHFFFAOYSA-N | |
11049163 | |
[Cl].[Cl].[Cl].[Cl].[Cl].[Cl].[K+].[K+].[Ir] |
Cl6IrK2 | |
MFCD00011369 | |
potassium hexachloroiridate iv, dipotassium hexachloroiridate, cl6ir.2k, dipotassium hexachloroiridate 2- | |
dipotassium;hexachloroiridium(2-) |
Specifica
Potassium hexachloroiridate(IV) | |
16920-56-2 | |
Cl6IrK2 | |
potassium hexachloroiridate iv, dipotassium hexachloroiridate, cl6ir.2k, dipotassium hexachloroiridate 2- | |
SCPDBYGTLSSBQR-UHFFFAOYSA-N | |
dipotassium;hexachloroiridium(2-) | |
11049163 | |
Ir 39% min. | |
Hygroscopic |
(decomposition) | |
Crystalline | |
MFCD00011369 | |
Insoluble in water. | |
[Cl].[Cl].[Cl].[Cl].[Cl].[Cl].[K+].[K+].[Ir] | |
483.11 | |
483.12 | |
Odorless |
Sicurezza e movimentazione
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
H302+H312+H332-H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 240-976-7
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures