Learn More
Potassium formate, 96%, pract.
Codice prodotto. p-3737247 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
5 kg
Imballaggio:
Plastic Drum
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
100g
500g
5kg
CAS: 590-29-4 | CHKO2 | 84.12 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identificatori chimici
CAS 590-29-4
Formula molecolare CHKO2
Molecular Weight (g/mol) 84.12
Numero MDL MFCD00013100
InChI Key WFIZEGIEIOHZCP-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo potassium formate, formic acid potassium salt, formic acid, potassium salt, formic acid, k salt, hcook, mravencan draselny czech, hco2k, formic acid, potassium salt 1:1, potassium formira, 64-18-6 parent
PubChem CID 2735122
ChEBI CHEBI:63316
IUPAC Name potassium;formate
SMILES C(=O)[O-].[K+]
Specifica
Materiale o nome chimico Potassium formate
Punto di fusione 165°C to 168°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96%
Imballaggio Plastic bottle
Formula lineare HCOOK
Quantità 100 g
Indice di Merck 15,7754
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble in water
Peso formulazione 84.12
Percent Purity 96%
Grado Practical
Forma fisica Crystalline Powder, Crystals or Chunks
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Potassium formate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.