Learn More
Potassium Fluoride, purum p.a., ≥99.0% (F), Honeywell™
Purum p.a.,≥99.0% (F)
45.19€ - 262.70€
Identificatori chimici
CAS 7789-23-3
Formula molecolare FK
Molecular Weight (g/mol) 58.10
Numero MDL MFCD00011398
InChI Key NROKBHXJSPEDAR-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo potassium fluoride, potassiumfluoride, potassium fluoride kf, potassium fluorure, fluorure de potassium, potassium fluorure french, potassium fluoride on calcium fluoride, potassium fluoride, anhydrous, unii-9082wg1g3f, ccris 1568
PubChem CID 522689
ChEBI CHEBI:66872
IUPAC Name potassium;fluoride
SMILES [F-].[K+]
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
15655950
SDS Vedere i documenti
Honeywell Research Chemicals
250 g
45.19€
250g
15635950
SDS Vedere i documenti
Honeywell Research Chemicals
1 kg
157.93€
1kg
15645950
SDS Vedere i documenti
Honeywell Research Chemicals
2.5 kg
262.70€
2.50kg
Descrizione
Descrizione
  • Products with a guarantee certificate and/or suitable for the stated analytical application.
Specifica
Identificatori chimici
7789-23-3
58.10
NROKBHXJSPEDAR-UHFFFAOYSA-M
522689
potassium;fluoride
FK
MFCD00011398
potassium fluoride, potassiumfluoride, potassium fluoride kf, potassium fluorure, fluorure de potassium, potassium fluorure french, potassium fluoride on calcium fluoride, potassium fluoride, anhydrous, unii-9082wg1g3f, ccris 1568
CHEBI:66872
[F-].[K+]
Specifica
Potassium fluoride
FK
MFCD00011398
3902818
NROKBHXJSPEDAR-UHFFFAOYSA-M
potassium;fluoride
522689
58.1g/mol
7789-23-3
KF
UN1812
potassium fluoride, potassiumfluoride, potassium fluoride kf, potassium fluorure, fluorure de potassium, potassium fluorure french, potassium fluoride on calcium fluoride, potassium fluoride, anhydrous, unii-9082wg1g3f, ccris 1568
[F-].[K+]
58.10
CHEBI:66872
≥99% (F)
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
P261-P280-P301 + P310-P311
Identificativo prodotto
  • Potassium fluoride
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H301 + H311 + H331-Tossico se ingerito, a contatto con la pelle o se inalato.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P284-¢Quando la ventilazione del locale è insufficiente! indossare un apparecchio di protezione respiratoria.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.