Learn More
Potassium fluoride, Purified, ≥99%, Honeywell
Codice prodotto. 15660540 Sfoglia Tutto Honeywell Research Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
20 kg
Imballaggio:
Paper / Poly Bag
Dimensione della confezione:
20kg
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Specifica
Materiale o nome chimico Potassium fluoride
Nota nome Purified, ≥99%
CAS 7789-23-3
CAS max % 100.0000%
Quantità 20 kg
Formula molecolare FK
Numero MDL MFCD00011398
Numero UN UN1812
Beilstein 3902818
Sinonimo potassium fluoride, potassiumfluoride, potassium fluoride kf, potassium fluorure, fluorure de potassium, potassium fluorure french, potassium fluoride on calcium fluoride, potassium fluoride, anhydrous, unii-9082wg1g3f, ccris 1568
InChI Key NROKBHXJSPEDAR-UHFFFAOYSA-M
SMILES [F-].[K+]
IUPAC Name potassium fluoride
Molecular Weight (g/mol) 58.10
PubChem CID 522689
ChEBI CHEBI:66872
Percent Purity >99%
Grado Purified
Imballaggio Paper / Poly Bag
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Potassium fluoride
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H301 + H311 + H331-Tossico se ingerito, a contatto con la pelle o se inalato.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P284-¢Quando la ventilazione del locale è insufficiente! indossare un apparecchio di protezione respiratoria.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.