Learn More
Potassium Fluoride Dihydrate, 98%, Reagent grade, Honeywell™
Codice prodotto. 15662160 Sfoglia Tutto Honeywell Research Chemicals Prodotti
500 g, Flacone in polietilene, 500g
Click to view available options
Quantità:
5 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Flacone in polietilene
Dimensione della confezione:
100g
500g
5g
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Reagent Grade, 98%
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 13455-21-5
Formula molecolare FH4KO2
Molecular Weight (g/mol) 94.13
Numero MDL MFCD00149929
InChI Key MZFXHSQFQLKKFD-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo potassium fluoride dihydrate, unii-95r1d12heh, potassium dihydrate fluoride, potassium fluoride dihydrate, 98.5+%, potassium fluoride dihydrate, puratronic, potassium fluoride, dihydrate, potassium fluoride kf , dihydrate, acmc-1byyf, ksc497c4l, potassiumfluoridedihydrate
PubChem CID 23708904
SMILES O.O.[F-].[K+]
Specifica
Materiale o nome chimico Potassium Fluoride Dihydrate
Quantità 500 g
Formula lineare KF · 2H2O
Numero UN UN1812
IUPAC Name potassium dihydrate fluoride
Peso formulazione 94.13g/mol
Percent Purity 98%
Grado Reagent
Imballaggio Flacone in polietilene
Titolo del prodotto
Potassium Fluoride Dihydrate, 98%, Reagent grade, Honeywell™ >