Learn More
Potassium Fluoride Dihydrate, 98%, Reagent grade, Honeywell™
Sfoglia Tutto Honeywell Research Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Flacone in polietilene
Descrizione
- ≥95% for general laboratory use.
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Potassium Fluoride Dihydrate |
Quantità | 100 g |
Formula lineare | KF · 2H2O |
Numero UN | UN1812 |
IUPAC Name | potassium;fluoride;dihydrate |
Peso formulazione | 94.13g/mol |
Percent Purity | 98% |
Grado | Reagent |
Imballaggio | Flacone in polietilene |