Learn More
Potassium fluoride, 99%, extra pure, anhydrous, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10583484
Click to view available options
Quantità:
25 g
250 g
500 g
1 kg
2.5 kg
Imballaggio:
Flacone in plastica
Plastic Drum
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
C-X bond formation reagent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7789-23-3
Formula molecolare FK
Molecular Weight (g/mol) 58.10
Numero MDL MFCD00011398
InChI Key NROKBHXJSPEDAR-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo potassium fluoride, potassiumfluoride, potassium fluoride kf, potassium fluorure, fluorure de potassium, potassium fluorure french, potassium fluoride on calcium fluoride, potassium fluoride, anhydrous, unii-9082wg1g3f, ccris 1568
PubChem CID 522689
ChEBI CHEBI:66872
SMILES [F-].[K+]
Specifica
Punti di ebollizione 1505.0°C
Materiale o nome chimico Potassium fluoride
Punto di fusione 860.0°C
Nota nome 99%
Colore White
Forma fisica Crystalline Powder, Crystals and/or Chunks
Quantità 2.5 kg
Intervallo percentuale saggio 99%
Formula lineare KF
Fieser 01,933; 02,346; 05,555; 06,481; 08,410; 10,325; 11,434; 12,406; 13,256; 15,167; 16,282
Indice di Merck 15, 7753
Informazioni di solubilità Solubility in water: 920g/L (18°C). Other solubilities: soluble in hydrofluoric acid, insoluble in alcohol unless water is present
IUPAC Name potassium fluoride
Peso formulazione 58.09
Percent Purity 99%
Grado Ultrapuro
Identificazione Pass Test
Imballaggio Plastic Drum
Densità 2.48
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Potassium fluoride
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/sapone.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.