Learn More
Thermo Scientific Chemicals Potassium fluoride, 99+%, for biochemistry, anhydrous
Codice prodotto. 12605137 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
For Biochemistry
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7789-23-3
Formula molecolare FK
Molecular Weight (g/mol) 58.10
Numero MDL MFCD00011398
InChI Key NROKBHXJSPEDAR-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo potassium fluoride, potassiumfluoride, potassium fluoride kf, potassium fluorure, fluorure de potassium, potassium fluorure french, potassium fluoride on calcium fluoride, potassium fluoride, anhydrous, unii-9082wg1g3f, ccris 1568
PubChem CID 522689
ChEBI CHEBI:66872
IUPAC Name potassium;fluoride
SMILES [F-].[K+]
Specifica
Materiale o nome chimico Potassium fluoride
Quantità 500 g
Intervallo percentuale saggio 99+%
Peso formulazione 58.1