Learn More
Potassium fluoride, 40 wt.% on alumina, Thermo Scientific Chemicals
89.05€ - 216.00€
Identificatori chimici
CAS | 7789-23-3 |
---|---|
Formula molecolare | FK |
Molecular Weight (g/mol) | 58.10 |
Numero MDL | MFCD00011398 |
InChI Key | NROKBHXJSPEDAR-UHFFFAOYSA-M |
Sinonimo | potassium fluoride, potassiumfluoride, potassium fluoride kf, potassium fluorure, fluorure de potassium, potassium fluorure french, potassium fluoride on calcium fluoride, potassium fluoride, anhydrous, unii-9082wg1g3f, ccris 1568 |
PubChem CID | 522689 |
ChEBI | CHEBI:66872 |
IUPAC Name | potassium;fluoride |
SMILES | [F-].[K+] |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10638624
|
Thermo Scientific Acros
390810250 |
25 g |
89.05€
25g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
10560384
|
Thermo Scientific Acros
390811000 |
100 g |
216.00€
100g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identificatori chimici
7789-23-3 | |
58.10 | |
NROKBHXJSPEDAR-UHFFFAOYSA-M | |
522689 | |
potassium;fluoride |
FK | |
MFCD00011398 | |
potassium fluoride, potassiumfluoride, potassium fluoride kf, potassium fluorure, fluorure de potassium, potassium fluorure french, potassium fluoride on calcium fluoride, potassium fluoride, anhydrous, unii-9082wg1g3f, ccris 1568 | |
CHEBI:66872 | |
[F-].[K+] |
Specifica
Potassium fluoride | |
FK | |
MFCD00011398 | |
potassium fluoride, potassiumfluoride, potassium fluoride kf, potassium fluorure, fluorure de potassium, potassium fluorure french, potassium fluoride on calcium fluoride, potassium fluoride, anhydrous, unii-9082wg1g3f, ccris 1568 | |
[F-].[K+] | |
58.10 | |
CHEBI:66872 | |
Glass bottle |
7789-23-3 | |
KF | |
15,7753 | |
NROKBHXJSPEDAR-UHFFFAOYSA-M | |
potassium;fluoride | |
522689 | |
58.09 |
Sicurezza e movimentazione
GHS H Statement
Toxic in contact with skin.
Toxic if inhaled.
Toxic if swallowed.
Causes serious eye damage.
GHS P Statement
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF INHALED: Remove to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
IF
GHS Signal Word: Danger
missing translation for 'einecsNumber' : 232-151-5
- Potassium fluoride, 40 wt.% on alumina
Avvertenza
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Tossicità acuta Categoria 3
Indicazioni di pericolo
- H311-Tossico per contatto con la pelle.
- H331-Tossico se inalato.
- H301-Tossico se ingerito.
Consigli di prudenza
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.