Learn More
Potassium Ferrocyanide, Trihydrate, Crystal, BAKER ANALYZED™ A.C.S. Reagent, J.T. Baker™
Codice prodotto. 15568084
Click to view available options
Quantità:
500 g
Imballaggio:
Flacone in polietilene
High quality chemicals for laboratory and specialized industrial use
Identificatori chimici
CAS 14459-95-1
Molecular Weight (g/mol) 422.39
Numero MDL MFCD00167023
InChI Key NLYKFUFIUWPPIZ-UHFFFAOYSA-N
IUPAC Name tetrapotassium hexacyanoironbis(ylium) trihydrate
SMILES O.O.O.[K+].[K+].[K+].[K+].N#C[Fe++](C#N)(C#N)(C#N)(C#N)C#N
Specifica
Materiale o nome chimico Potassium Ferrocyanide
Nota nome Trihydrate
Forma fisica Crystals
Quantità 500 g
Formula molecolare K4Fe(CN)6·3H2O
Peso formulazione 422.41
Grado BAKER ANALYZED™ ACS Reagent
Imballaggio Flacone in polietilene
Gravità specifica 1L = 1.85kg
Identificativo prodotto
  • Potassium hexacyanoferrate (II) trihydrate
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
Indicazioni di pericolo
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Potassium hexacyanoferrate (II) trihydrate