Learn More
Potassium Dihydrogen Orthophosphate, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 g
1 kg
3 kg
5 kg
Dimensione della confezione:
1kg
3kg
500g
5kg
Descrizione
Potassium Dihydrogen Orthophosphate, Extra Pure, SLR
Specifica
Specifica
Punto di fusione | 253°C |
Colore | White |
pH | 4.5 |
Forma fisica | Solid |
Quantità | 500 g |
IUPAC Name | potassium;dihydrogen phosphate |
Peso formulazione | 136.09g/mol |
Imballaggio | Recipiente per polveri in plastica |