Learn More
Potassium dichromate, 99.5%, for analysis
Codice prodotto. 10626972 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
2 kg, Flacone in plastica
Click to view available options
Quantità:
50 g
500 g
2 kg
Imballaggio:
Flacone in plastica
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XIV del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XIV del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
CAS: 7778-50-9 | Cr2K2O7 | 294.19 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Reagente di ossidazione
Identificatori chimici
CAS 7778-50-9
Formula molecolare Cr2K2O7
Molecular Weight (g/mol) 294.19
Numero MDL MFCD00011367
InChI Key KMUONIBRACKNSN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo potassium dichromate, potassium bichromate, kaliumdichromat, iopezite, dipotassium bichromate, dipotassium dichromate, potassium dichromate vi, dichromic acid dipotassium salt, dipotassium dichromium heptaoxide, bichromate of potash
PubChem CID 24502
ChEBI CHEBI:53444
IUPAC Name dipotassium;oxido-(oxido(dioxo)chromio)oxy-dioxochromium
SMILES [O-][Cr](=O)(=O)O[Cr](=O)(=O)[O-].[K+].[K+]
Specifica
Punti di ebollizione 500.0°C
Materiale o nome chimico Potassium dichromate
Punto di fusione 398.0°C
Nota nome p.a.
Colore Orange
Forma fisica Fine Crystals or Crystalline Powder
Quantità 2 kg
Intervallo percentuale saggio 99.5% min. (Iodometry)
Formula lineare K2Cr2O7
Fieser 08,410; 09,383; 10,324; 12,405
Indice di Merck 15, 7748
Informazioni di solubilità Solubility in water: 125g/L (20°C). Other solubilities: 50 g/100 mL water (100°C), insoluble in alcohol
Peso formulazione 294.19
Percent Purity 99.5%
Grado Analytical
Perdita all'essiccatura 0.05% max. (105°C)
Imballaggio Flacone in plastica
Titolo del prodotto
Potassium dichromate, 99.5%, for analysis >