Learn More
Potassium cyanide, ACS, 96.0% min, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. p-4412858
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
1 kg
Dimensione della confezione:
1kg
250g
50g
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
KCN is widely applied in organic synthesis for the synthesis of many organic compounds, for example in the synthesis of hydantoins, spiro heterocycles, nitriles, carboxylic acids, cyanohydrins and in von Richter reaction. It is employed in gold mining, electroplating, and as a reagent in protein characterization.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identificatori chimici
CAS 151-50-8
Formula molecolare CKN
Molecular Weight (g/mol) 65.116
Numero MDL MFCD00011397
InChI Key NNFCIKHAZHQZJG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo potassium cyanide, potassium cyanide k cn, cyanide of potassium, caswell no. 688a, zyankali, kalium cyanid german, unii-mqd255m2zo, rcra waste number p098, cyanure de potassium french
PubChem CID 9032
IUPAC Name potassium;cyanide
SMILES [C-]#N.[K+]
Specifica
Punti di ebollizione 1625°C
Materiale o nome chimico Potassium Cyanide
Punto di fusione 634°C
Nota nome For analysis ACS
Forma fisica Granules
Quantità 50 g
Intervallo percentuale saggio 96.0% min.
Beilstein 4652394
Informazioni di solubilità Highly soluble in water. Soluble in methanol,glycerol,and formamide. Slightly soluble in ethanol.
Peso formulazione 65.12
Grado Reagente ACS
Sensibilità Hygroscopic
Densità 1.52