Learn More
Potassium cyanide, 97%, ACS reagent, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10115743 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Flacone in plastica
Dimensione della confezione:
100g
2.50kg
25g
500g
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
C-X bond formation reagent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 151-50-8
Formula molecolare CKN
Numero MDL MFCD00011397
InChI Key NNFCIKHAZHQZJG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo potassium cyanide, potassium cyanide k cn, zyankali, cyanide of potassium, rcra waste number p098, kalium cyanid german, unii-mqd255m2zo, caswell no. 688a, cyanure de potassium french
PubChem CID 9032
Specifica
Materiale o nome chimico Potassium cyanide
Nota nome 96+%
Colore White
Forma fisica Crystalline Powder and/or Crystals
Quantità 2.5 kg
Intervallo percentuale saggio 97%
Formula lineare CKN
Fieser 05,553; 07,299; 08,409; 10,324; 11,433; 13,87; 16,22
Indice di Merck 15, 7747
SMILES [K+].[C-]#N
IUPAC Name potassium iminomethanide
Molecular Weight (g/mol) 65.12
Peso formulazione 65.12
Percent Purity ≥96.0%
Grado Reagente ACS
Imballaggio Flacone in plastica
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Potassium cyanide
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 1
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H300-Letale se ingerito.
  • H310-Letale per contatto con la pelle.
  • H330-Letale se inalato.
  • H370-Provoca danni agli organi.
  • H372-Provoca danni agli organi.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
  • EUH032-A contatto con acidi libera gas molto tossici.
Consigli di prudenza
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.