Learn More
Thermo Scientific Chemicals Potassium chromate, ACS, 99.0% min
Codice prodotto. p-4407729
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
500g
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XIV del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XIV del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
For Use in Finishing Leather, Rust Proofing of Metals, Textile Mordant | CAS: 7789-00-6 | CrK2O4 | 194.19 g/mol
In finishing of leather, rust proofing of metals, textile mordant, as an analytical lab reagent. Potassium chromate enjoys a broad assortment of industrial purposes. In the fabric industry, manufacturers use potassium chromate to tan leather and dye clothing items and materials. In science, potassium chromate is often used as an indicator, meaning it can identify the presence, location and quantity of certain elements such as iron. Beyond these applications, potassium chromate also functions as an oxidizing agent in manufacturing and scientific experiments. Some nuclear power plants currently use substances other than potassium chromate to inhibit corrosion in closed cooling-water systems. Potassium chromate is applied as a chemical indicator of chlorine ions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identificatori chimici
CAS 7789-00-6
Formula molecolare CrK2O4
Molecular Weight (g/mol) 194.19
Numero MDL MFCD00011368
InChI Key XMXNVYPJWBTAHN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo potassium chromate, bipotassium chromate, potassium chromate vi, dipotassium monochromate, dipotassium chromate, tarapacaite, chromate of potash, chromate of potass, neutral potassium chromate, caswell no. 687
PubChem CID 24597
ChEBI CHEBI:75249
IUPAC Name dipotassium;dioxido(dioxo)chromium
SMILES [K+].[K+].[O-][Cr]([O-])(=O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Potassium chromate
Punto di fusione 975°C
Nota nome For analysis ACS
Colore White
Forma fisica Crystalline
Quantità 100 g
Intervallo percentuale saggio 99.0% min.
Informazioni di solubilità Soluble in water. Insoluble in alcohol.
Peso formulazione 194.19
Grado ACS
Odore Odorless
Aspetto Yellow crystals
Pressione del vapore 0 hPa
Densità 2.73 g/cm3 at 20°C
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Potassium chromate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • cancerogenicità Categoria 1B
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Mutagenicità di cellule germinali Categoria 1B
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H340-Può provocare alterazioni genetiche.
  • H350i-Può provocare il cancro se inalato.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P333+P313-In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Potassium chromate