Learn More
Potassium Chloride Solution 4M, Pure, Electrode Filling Solution with Silver Chloride, Fisher Chemical
Codice prodotto. 10070180 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 mL
Imballaggio:
Amber glass bottle
Dimensione della confezione:
100mL
Specifica
CAS 7447-40-7
Colore Colorless
Forma fisica Liquid
Quantità 100 mL
Formula molecolare ClK
Numero MDL MFCD00011360
Sinonimo potassium chloride, enseal, muriate of potash, klotrix, sylvite, slow-k, potassium chloride kcl, klor-con, chlorvescent, kalitabs
InChI Key WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Cl-].[K+]
IUPAC Name potassio;cloruro
Molecular Weight (g/mol) 74.55
PubChem CID 4873
ChEBI CHEBI:32588