Learn More
Potassium chloride solution, 1M, Honeywell™
Codice prodotto. 15665920 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 L
Volumetric, 1.0 M KCl
I prodotti per titolazione di alta qualità Honeywell´ coprono l'intero flusso di lavoro della titolazione e includono:
  • Soluzioni per titolazione volumetrica (acidi, basi o sali)
  • Tamponi disponibili come concentrati o pronti all'uso
  • Reagenti per complessometria:
    • Acidi amminopolicarbossilici (analoghi a EDTA/NTA)
    • Agenti mascheranti
  • Indicatori per titolazioni volumetriche e complessometriche
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Potassium chloride solution
CAS 7447-40-7
Quantità 1 L
Formula molecolare ClK
Formula lineare KCl
Numero MDL MFCD00011360
Numero UN NONH for all modes of transport
Beilstein 1711999
Sinonimo potassium chloride, enseal, muriate of potash, klotrix, sylvite, slow-k, potassium chloride kcl, klor-con, chlorvescent, kalitabs
InChI Key WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Cl-].[K+]
IUPAC Name potassium chloride
Molecular Weight (g/mol) 74.55
PubChem CID 4873
ChEBI CHEBI:32588
Peso formulazione 74.55g/mol
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1M
Densità 1.04g/mL at 20°C