Learn More
Potassium Chloride Saturated Solution, Pure, Electrode Filling Solution, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 15948776 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 L
100 mL
250 mL
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
HDPE Plastic Bottle
Identificatori chimici
CAS 7447-40-7, 7732-18-5
Formula molecolare ClK
Molecular Weight (g/mol) 74.55
Numero MDL MFCD00011360
InChI Key WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 4873
ChEBI CHEBI:32588
SMILES [Cl-].[K+]
Specifica
Punti di ebollizione 106°C
Forma fisica Liquid
Quantità 1 L
Sinonimo potassium chloride, enseal, muriate of potash, klotrix, sylvite
IUPAC Name potassium chloride
Imballaggio HDPE Plastic Bottle