Learn More
Potassium Chloride Saturated Solution, Pure, Electrode Filling Solution, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 15938776 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
250 mL, HDPE Plastic Bottle, 0.25L
Click to view available options
Quantità:
1 L
100 mL
250 mL
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
HDPE Plastic Bottle
Dimensione della confezione:
0.25L
100mL
1L
Identificatori chimici
CAS 7447-40-7, 7732-18-5
Formula molecolare ClK
Molecular Weight (g/mol) 74.55
Numero MDL MFCD00011360
InChI Key WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 4873
ChEBI CHEBI:32588
SMILES [Cl-].[K+]
Specifica
Punti di ebollizione 106°C
Forma fisica Liquid
Quantità 250 mL
Sinonimo potassium chloride, enseal, muriate of potash, klotrix, sylvite
IUPAC Name potassium chloride
Imballaggio HDPE Plastic Bottle
Titolo del prodotto
Potassium Chloride Saturated Solution, Pure, Electrode Filling Solution, Fisher Chemical™ >