Learn More
Potassium chloride, puriss. p.a., Honeywell Fluka™
Puriss. p.a.,≥99.5% (AT)
38.71€ - 288.49€
Identificatori chimici
CAS | 7447-40-7 |
---|---|
Formula molecolare | ClK |
Molecular Weight (g/mol) | 74.55 |
Numero MDL | MFCD00011360 |
InChI Key | WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M |
Sinonimo | potassium chloride, enseal, muriate of potash, klotrix, sylvite, slow-k, potassium chloride kcl, klor-con, chlorvescent, kalitabs |
PubChem CID | 4873 |
ChEBI | CHEBI:32588 |
SMILES | [Cl-].[K+] |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15685920
|
Honeywell-Fluka
60130-250G |
250 g |
38.71€
250g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
15675920
|
Honeywell-Fluka
60130-1KG |
1 kg |
66.31€
1kg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
15695920
|
Honeywell-Fluka
60130-5KG |
5 kg |
288.49€
5kg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
- Forniamo reagenti e sostanze chimiche di laboratorio di alta qualità per laboratori analitici e chimici:
solventi – ACS per uso specifico (HPLC), ACS per uso generico, solventi per istologia e di grado reagente per sintesi chimica e altre applicazioni industriali.
Sostanze inorganiche – Sintesi chimica e chimica inorganica, inclusi acidi e basi essenziali, sali, metalli ed elementi e reagenti per reazioni chimiche.
Identificatori chimici
7447-40-7 | |
74.55 | |
WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M | |
4873 | |
[Cl-].[K+] |
ClK | |
MFCD00011360 | |
potassium chloride, enseal, muriate of potash, klotrix, sylvite, slow-k, potassium chloride kcl, klor-con, chlorvescent, kalitabs | |
CHEBI:32588 |
Specifica
Potassium chloride | |
ClK | |
MFCD00011360 | |
potassium chloride, enseal, muriate of potash, klotrix, sylvite, slow-k, potassium chloride kcl, klor-con, chlorvescent, kalitabs | |
[Cl-].[K+] | |
74.55 | |
CHEBI:32588 | |
≥99.5% (AT) | |
1.98g/mL at 25°C |
7447-40-7 | |
KCl | |
NONH for all modes of transport | |
WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M | |
potassium chloride | |
4873 | |
74.55g/mol | |
puriss. p.a. |
Sicurezza e movimentazione
missing translation for 'rtecsNumber' : TS8050000