Learn More
Potassium Chloride, Certified AR for Analysis, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 10684922 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 g
5 kg
Imballaggio:
Fusto in plastica
Recipiente per polveri in plastica
Dimensione della confezione:
500g
5kg
ClK, CAS Number-7447-40-7, klotrix, muriate of potash, potassium chloride kcl, chlorvescent, kalitabs, klor-con, enseal, potassium chloride, sylvite, slow-k, 500g, 1420 deg.C, CHEBI:32588, White, 74.54g/mol, WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M, potassium;chloride, 770 deg.C, 11360, 74.548
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7447-40-7
Formula molecolare ClK
Molecular Weight (g/mol) 74.55
Numero MDL MFCD00011360
InChI Key WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo potassium chloride, enseal, muriate of potash, klotrix, sylvite, slow-k, potassium chloride kcl, klor-con, chlorvescent, kalitabs
PubChem CID 4873
ChEBI CHEBI:32588
IUPAC Name potassium chloride
SMILES [Cl-].[K+]
Specifica
Punti di ebollizione 1420°C
Punto di fusione 770°C
Colore White
pH 6
Forma fisica Solid
Quantità 5 kg
Peso formulazione 74.54g/mol
Imballaggio Fusto in plastica