Learn More
Thermo Scientific Chemicals Potassium chloride, 99%, Molecular Biology Grade
Codice prodotto. p-7057425
Click to view available options
Quantità:
500 g
1 kg
Dimensione della confezione:
1kg
500g
CAS: 7447-40-7 | ClK | 74.55 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identificatori chimici
CAS 7447-40-7
Formula molecolare ClK
Molecular Weight (g/mol) 74.55
Numero MDL MFCD00011360
InChI Key WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo potassium chloride, enseal, muriate of potash, klotrix, sylvite, slow-k, potassium chloride kcl, klor-con, chlorvescent, kalitabs
PubChem CID 4873
ChEBI CHEBI:32588
SMILES [Cl-].[K+]
Specifica
Punti di ebollizione 1500°C (sublimation)
Materiale o nome chimico Potassium chloride
Punto di fusione 773°C
Colore White
Forma fisica Powder
Quantità 500 g
Indice di Merck 14,7621
IUPAC Name potassio;cloruro
Peso formulazione 74.55
Percent Purity 99%
Grado Biologia molecolare
Odore Odorless
Sensibilità Hygroscopic
Densità 1.984 g/mL