Learn More
Potassium chloride, 99+%, ACS reagent, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 7447-40-7 | ClK | 74.55 g/mol
38.45€ - 257.00€
Identificatori chimici
CAS | 7447-40-7 |
---|---|
Formula molecolare | ClK |
Molecular Weight (g/mol) | 74.55 |
Numero MDL | MFCD00011360 |
InChI Key | WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M |
Sinonimo | potassium chloride, enseal, muriate of potash, klotrix, sylvite, slow-k, potassium chloride kcl, klor-con, chlorvescent, kalitabs |
PubChem CID | 4873 |
ChEBI | CHEBI:32588 |
SMILES | [Cl-].[K+] |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10259800
|
Thermo Scientific Acros
424090250 |
25 g | Glass bottle |
38.45€
25g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10730492
|
Thermo Scientific Acros
424090010 |
1 kg | Flacone in plastica |
72.65€
1kg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10208673
|
Thermo Scientific Acros
424090050 |
5 kg | Flacone in plastica |
257.00€
5kg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identificatori chimici
7447-40-7 | |
74.55 | |
WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M | |
4873 | |
[Cl-].[K+] |
ClK | |
MFCD00011360 | |
potassium chloride, enseal, muriate of potash, klotrix, sylvite, slow-k, potassium chloride kcl, klor-con, chlorvescent, kalitabs | |
CHEBI:32588 |
Specifica
1420.0°C | |
770.0°C | |
White | |
Crystalline Powder and/or Crystals | |
ClK | |
MFCD00011360 | |
15, 7742 | |
Solubility in water: 340g/L (20°C). Other solubilities: slightly soluble in alcohol, insoluble in ether and acetone | |
[Cl-].[K+] | |
74.55 | |
CHEBI:32588 | |
≥99% |
Potassium chloride | |
7447-40-7 | |
5.4 to 8.6 (5% soln. at 25°C) | |
99.0 to 100.5% (Argentometry) | |
KCl | |
06,480 | |
potassium chloride, enseal, muriate of potash, klotrix, sylvite, slow-k, potassium chloride kcl, klor-con, chlorvescent, kalitabs | |
WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M | |
potassio;cloruro | |
4873 | |
74.54 | |
Reagente ACS |
Sicurezza e movimentazione
HYGROSCOPIC
missing translation for 'einecsNumber' : 231-211-8
missing translation for 'rtecsNumber' : TS8050000
missing translation for 'tsca' : TSCA