Learn More
Potassium chlorate, 99+%, ACS reagent, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10227563
Click to view available options
Quantità:
5 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Flacone in plastica
Glass Bottle
Normativa: Questo prodotto contiene un precursore di esplosivi ai sensi del regolamento (CE) n. 1148/2019. Ogni cliente deve compilare una dichiarazione prima della consegna.
Normativa: Questo prodotto contiene un precursore di esplosivi ai sensi del regolamento (CE) n. 1148/2019. Ogni cliente deve compilare una dichiarazione prima della consegna.
CAS: 3811-04-9 | ClKO3 | 122.55 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reagente di ossidazione
Identificatori chimici
CAS 3811-04-9
Formula molecolare ClKO3
Molecular Weight (g/mol) 122.55
Numero MDL MFCD00011361
InChI Key VKJKEPKFPUWCAS-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo potassium chlorate, fekabit, potcrate, kaliumchlorat, anforstan, berthollet salt, salt of tarter, berthollet's salt, chlorate of potash, chloric acid, potassium salt
PubChem CID 6426889
IUPAC Name potassium;chlorate
SMILES [O-]Cl(=O)=O.[K+]
Specifica
Materiale o nome chimico Potassium chlorate
Punto di fusione 356.0°C to 368.0°C
Colore White
Forma fisica Crystalline Powder
Quantità 2.5 kg
Intervallo percentuale saggio 99+%
Formula lineare KClO3
Fieser 01,927
Indice di Merck 15, 7741
Informazioni di solubilità Solubility in water: 73g/L (20°C). Other solubilities: 555g/L hot water (100°C),soluble in alkalies,1g/50mL glycerol,practically insoluble in alcohol,insoluble in ether
Peso formulazione 122.55
Percent Purity ≥99%
Grado Reagente ACS
Imballaggio Flacone in plastica
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Potassium chlorate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
  • Solido comburente Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H271-Può provocare un incendio o un'esplosione; molto comburente.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P371+P380+P375-In caso di incendio grave e di grandi quantità: evacuare la zona Rischio di esplosione Utilizzare i mezzi estinguenti a grande distanza.