Learn More
Potassium Carbonate, ReagentPlus™, Honeywell™
Sfoglia Tutto Honeywell Research Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 kg
2.5 kg
5 kg
12 kg
Dimensione della confezione:
12kg
1kg
2.50kg
5kg
Descrizione
- ≥95% for general laboratory use.
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Potassium Carbonate |
Quantità | 1 kg |
Formula lineare | K2CO3 |
Numero UN | NONH for all modes of transport |
Beilstein | 4267587 |
IUPAC Name | dipotassium carbonate |
Peso formulazione | 138.21g/mol |
Percent Purity | 99% |
Grado | ReagentPlus™ |