Learn More
Potassium carbonate, Reagent grade, Honeywell
Sfoglia Tutto Honeywell Research Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
250 g
1 kg
2.5 kg
12 kg
Descrizione
- ≥95% for general laboratory use.
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Potassium carbonate |
Quantità | 12 kg |
Formula lineare | K2CO3 |
Numero UN | NONH for all modes of transport |
Beilstein | 4267587 |
IUPAC Name | dipotassium carbonate |
Peso formulazione | 138.21g/mol |
Percent Purity | ≥98% |
Grado | Reagent |