Learn More
Potassium carbonate, Reagent grade, Honeywell
Codice prodotto. 15614410 Sfoglia Tutto Honeywell Research Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
250 g
1 kg
2.5 kg
12 kg
Reagent Grade,≥98%, powder, −325 mesh
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 584-08-7
Formula molecolare CK2O3
Molecular Weight (g/mol) 138.21
Numero MDL MFCD00011382
InChI Key BWHMMNNQKKPAPP-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo potassium carbonate, dipotassium carbonate, potash, potassium carbonate, anhydrous, carbonic acid, dipotassium salt, carbonate of potash, pearl ash, salt of tartar, kaliumcarbonat, potassiumcarbonate
PubChem CID 11430
SMILES [K+].[K+].[O-]C([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico Potassium carbonate
Quantità 250 g
Formula lineare K2CO3
Numero UN NONH for all modes of transport
Beilstein 4267587
IUPAC Name dipotassium carbonate
Peso formulazione 138.21g/mol
Percent Purity ≥98%
Grado Reagent