Learn More
Carbonato di potassio anidro, ultrapuro, SLR, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 10264250 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
数量:
500 g
1 kg
2.5 kg
5 kg
包装:
Fusto in plastica
Recipiente per polveri in plastica
Dimensione della confezione:
1kg
2.50kg
500g
5kg
Potassium Carbonate Anhydrous, Extra Pure, SLR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 584-08-7
分子式 CK2O3
分子量 (g/mol) 138.21
MDL 编号 MFCD00011382
InChI 键 BWHMMNNQKKPAPP-UHFFFAOYSA-L
同义词 potassium carbonate, dipotassium carbonate, potash, potassium carbonate, anhydrous, carbonic acid, dipotassium salt, carbonate of potash, pearl ash, salt of tartar, kaliumcarbonat, potassiumcarbonate
PubChem CID 11430
SMILES [K+].[K+].[O-]C([O-])=O
Specifica
熔点 891°C
颜色 White
pH 11.5 to 12
物理形态 Powder/Solid
数量 2.5 kg
IUPAC 名称 dipotassium carbonate
化学式量 138.21g/mol
包装 Recipiente per polveri in plastica
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Potassium carbonate