Learn More
Carbonato di potassio anidro, certificato AR per analisi, conforme alle specifiche analitiche Ph. Eur., Fisher Chemical™
Codice prodotto. p-7073409 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
250 g
500 g
2.5 kg
Dimensione della confezione:
2.50kg
250g
500g
CK2O3, numero CAS 584-08-7, carbonato di potassio, acido carbonico, sale di dipotassio, carbonato di potassio, kaliumcarbonat, cenere di perla, potassa, carbonato di potassio, carbonato di potassa, anidro, sale di tartaro, 500 g, bianco, 138,21 g/mol, BWHMMNNQKKPAPP-UHFFFAOYSA-L
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 584-08-7
Formula molecolare CK2O3
Molecular Weight (g/mol) 138.21
Numero MDL MFCD00011382
InChI Key BWHMMNNQKKPAPP-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo potassium carbonate, dipotassium carbonate, potash, potassium carbonate, anhydrous, carbonic acid, dipotassium salt, carbonate of potash, pearl ash, salt of tartar, kaliumcarbonat, potassiumcarbonate
PubChem CID 11430
SMILES [K+].[K+].[O-]C([O-])=O
Specifica
Punto di fusione 891°C
Colore White
pH 11.5 to 12
Forma fisica Powder/Solid
Quantità 250 g
IUPAC Name dipotassium carbonate
Peso formulazione 138.21g/mol
Imballaggio Recipiente per polveri in plastica
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Potassium carbonate