Learn More
Potassium carbonate, 99+%, ACS reagent, anhydrous, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 15139293
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2.5 kg
10 kg
Imballaggio:
Flacone in plastica
Plastic Drum
CAS: 584-08-7 | CK2O3 | 138.21 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Materiale adsorbente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 584-08-7
Formula molecolare CK2O3
Molecular Weight (g/mol) 138.21
Numero MDL MFCD00011382
InChI Key BWHMMNNQKKPAPP-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo potassium carbonate, dipotassium carbonate, potash, potassium carbonate, anhydrous, carbonic acid, dipotassium salt, carbonate of potash, pearl ash, salt of tartar, kaliumcarbonat, potassiumcarbonate
PubChem CID 11430
SMILES [K+].[K+].[O-]C([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico Potassium Carbonate
Punto di fusione 891.0°C
Colore White
Forma fisica Fine Granular Powder
Quantità 10 kg
Intervallo percentuale saggio 99+%
Formula lineare K2CO3
Fieser 01,1014; 04,50; 05,552; 08,408; 09,382; 10,323; 11,433; 12,403; 13,233; 15,167
Indice di Merck 15, 7740
Informazioni di solubilità Solubility in water: 1120g/L (20°C). Other solubilities: practically insoluble in ethanol, insoluble in acetone
IUPAC Name dipotassium carbonate
Peso formulazione 138.21
Percent Purity ≥99%
Grado Reagente ACS
Imballaggio Plastic Drum
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Potassium carbonate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.