Learn More
Potassium bromomethyltrifluoroborate, 95%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10008239
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
CAS: 888711-44-2 | CH2BBrF3K | 200.83 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 888711-44-2
Formula molecolare CH2BBrF3K
Molecular Weight (g/mol) 200.83
InChI Key AZDFPIRYUOCVCJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo potassium bromomethyl trifluoroborate, potassium bromomethyltrifluoroborate, potassium bromomethyl trifluoroboranuide, potassium bromomethyl trifluoro boranuide, potassium bromomethyl trifluoro borate 1-, borate 1-, bromomethyl trifluoro-, potassium 1:1 , t-4, pubchem11564, bromomethyl potassium trifluoroborate, postassium bromomethyltrifluoroborate, trifluoro bromomethyl potassioboron v
PubChem CID 23690312
IUPAC Name potassium;bromomethyl(trifluoro)boranuide
SMILES [B-](CBr)(F)(F)F.[K+]
Specifica
Materiale o nome chimico Potassium bromomethyltrifluoroborate
Punto di fusione 220.0°C
Colore White
Forma fisica Powder
Quantità 5 g
Intervallo percentuale saggio 95%
Peso formulazione 200.83
Percent Purity 95%
Spettro a infrarossi Authentic
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Potassium bromomethyltrifluoroborate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.