Learn More
Potassium bromide, FT-IR Grade, ≥99% trace metals basis, Honeywell Fluka™
Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Potassium Bromide |
Quantità | 100 g |
Formula lineare | KBr |
Numero UN | NONH for all modes of transport |
IUPAC Name | potassium;bromide |
Peso formulazione | 119g/mol |
Percent Purity | ≥99% (trace metals basis) |
Imballaggio | Flacone in polietilene |
Pressione del vapore | 1mmHg (795°C), 0.01mmHg (20°C) |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Potassium bromide