Learn More
Potassium bromide, For IR spectroscopy, Honeywell Fluka™
Codice prodotto. 15644700 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 g
6 x 100 g
for IR spectroscopy
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7758-02-3
Formula molecolare BrK
Molecular Weight (g/mol) 119.00
Numero MDL MFCD00011358
InChI Key IOLCXVTUBQKXJR-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo potassium bromide, bromide salt of potassium, kalii bromidum, bromure de potassium, caswell no. 684, tripotassium tribromide, potassium bromide k3br3, unii-osd78555zm, ccris 6095
PubChem CID 253877
ChEBI CHEBI:32030
SMILES [K+].[Br-]
Specifica
Punti di ebollizione 1,383°C
Materiale o nome chimico Potassium bromide
Punto di fusione 734°C (literature)
Nota nome For IR spectroscopy
CAS max % 100.0000%
Quantità 6 x 100 g
Formula lineare CH3(CH2)3CH3
IUPAC Name potassium bromide
Peso formulazione 119
Grado Spectroscopy
Imballaggio Glass Bottle
Densità 2.73 g/cm3