Learn More
Potassium Bromide, (Crystalline/ACS Reagent Grade), MP Biomedicals
Codice prodotto. 11400552 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 g
Dimensione della confezione:
500g
Identificatori chimici
CAS 7758-02-3
Formula molecolare BrK
Molecular Weight (g/mol) 119.00
Numero MDL MFCD00011358
InChI Key IOLCXVTUBQKXJR-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo potassium bromide, bromide salt of potassium, kalii bromidum, bromure de potassium, caswell no. 684, tripotassium tribromide, potassium bromide k3br3, unii-osd78555zm, ccris 6095
PubChem CID 253877
ChEBI CHEBI:32030
IUPAC Name potassium bromide
SMILES [K+].[Br-]
Specifica
Materiale o nome chimico Potassium Bromide
Forma fisica Crystalline
Quantità 500 g
Peso formulazione 119
Grado Reagente ACS
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Potassium Bromide, ACS
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P321-Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: potassium bromide