Learn More
Potassium Bromate-Bromide Solution 0.0167M (0.1N), NIST Standard Solution Ready To Use, for Volumetric Analysis, Fisher Chemical™
Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
Specifica
Specifica
Colore | Colorless |
Forma fisica | Liquid |
Quantità | 1 L |
Imballaggio | Amber glass bottle |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Potassium bromate-bromide, aqueous solution, 0.0167M (0.1N)
- Pericolo
- cancerogenicità Categoria 1B
- H350-Può provocare il cancro.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P281-Utilizzare il dispositivo di protezione individuale richiesto.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.