Learn More
Potassium bromate, ACS reagent
Codice prodotto. p-4440150 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Imballaggio:
Flacone in plastica
Dimensione della confezione:
100g
500g
CAS: 7758-01-2 | BrKO3 | 167.01 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identificatori chimici
CAS 7758-01-2
Formula molecolare BrKO3
Molecular Weight (g/mol) 167.01
InChI Key OCATYIAKPYKMPG-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo potassium bromate, bromic acid, potassium salt, bromate, potassium, potassium bromate dot, unii-04mb35w6za, ccris 529, eec no. e924, bromic acid, potassium salt 1:1, potassiumbromate, kaliumbromat
PubChem CID 23673461
ChEBI CHEBI:38211
IUPAC Name potassium;bromate
SMILES [O-]Br(=O)=O.[K+]
Specifica
Materiale o nome chimico Potassium bromate
Punto di fusione 350.0°C
Quantità 100 g
Formula lineare KBrO3
Indice di Merck 15,7738
Informazioni di solubilità Solubility in water: 70g/L (20°C). Other solubilities: practically insoluble in alcohol, soluble in boiling water
Peso formulazione 167.01
Grado Reagente ACS
Imballaggio Flacone in plastica
Gravità specifica 3.27
Densità 3.2700g/mL
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Potassium bromate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Solido comburente Categoria 1
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • cancerogenicità Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H271-Può provocare un incendio o un'esplosione; molto comburente.
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H350-Può provocare il cancro.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • REA17-CMR1-Uso ristretto agli utilizzatori professional.