Learn More
Potassium Biphthalate, Crystal, BAKER ANALYZED™ A.C.S. Reagent, J.T. Baker™
Sfoglia Tutto J.T.Baker Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Imballaggio:
Flacone in polietilene
Dimensione della confezione:
500g
Pezzo
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Potassium Biphthalate |
Nota nome | Acidimetric Standard |
Forma fisica | Crystals |
Quantità | 500 g |
Peso formulazione | 204.22 |
Grado | BAKER ANALYZED™ ACS Reagent |
Imballaggio | Flacone in polietilene |
Gravità specifica | 1L = 1.64kg |