Learn More
Potassium Biphthalate, Crystal, BAKER ANALYZED™ A.C.S. Reagent, J.T. Baker™
Codice prodotto. 15508074 Sfoglia Tutto J.T.Baker Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Imballaggio:
Flacone in polietilene
Dimensione della confezione:
500g
Pezzo
High quality chemicals for laboratory and specialized industrial use
Identificatori chimici
CAS 877-24-7
Formula molecolare C8H5KO4
Molecular Weight (g/mol) 204.222
InChI Key IWZKICVEHNUQTL-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo potassium hydrogen phthalate, potassium biphthalate, monopotassium phthalate, potassium acid phthalate, hydrogen potassium phthalate, phthalic acid monopotassium salt, 1,2-benzenedicarboxylic acid, monopotassium salt, phthalic acid, monopotassium salt, phthalic acid potassium salt, potassium phthalate monobasic
PubChem CID 23676735
IUPAC Name potassium;2-carboxybenzoate
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C(=O)O)C(=O)[O-].[K+]
Specifica
Materiale o nome chimico Potassium Biphthalate
Nota nome Acidimetric Standard
Forma fisica Crystals
Quantità 100 g
Peso formulazione 204.22
Grado BAKER ANALYZED™ ACS Reagent
Imballaggio Flacone in polietilene
Gravità specifica 1L = 1.64kg