Learn More
Potassium antimonate trihydrate, 94+%, Thermo Scientific Chemicals
107.66€ - 420.09€
Identificatori chimici
CAS | 12208-13-8 |
---|---|
Formula molecolare | KSbO3·3H2O |
Numero MDL | MFCD00150439 |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11318328
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
039524.18 |
50 g |
107.66€
50g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
11328328
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
039524.30 |
250 g |
420.09€
250g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
Potassium antimonyl trihydrate is used as a detecting agent for sodium. It is used as a mordant/ fixing agent in leather and textile dying industries. It is also used as a analytical reagent and flux additive for electroplating.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identificatori chimici
12208-13-8 | |
KSbO3·3H2O | |
MFCD00150439 |
Specifica
Potassium Antimonate Trihydrate | |
White | |
>94% | |
MFCD00150439 | |
Potassium Pyroantimonate, Potassium Hexahydroxyantimonate | |
262.90 (208.85 Anhydrous) |
12208-13-8 | |
Crystals or Powder | |
KSbO3·3H2O | |
1549 | |
Soluble in water and glycerine. Insoluble in ethanol. | |
White powder |
Sicurezza e movimentazione
P261-P264b-P270-P271-P301+P312-P304+P340-P312-P330-P501c
H302+H332
missing translation for 'dotInformation' : DOT Class: 6.1, Packaging Group: III
missing translation for 'einecsNumber' : 235-387-7
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Ambient temperatures
- Esaidrossoantimonato di potassio
Avvertenza
- Attenzione
Categoria di pericolo
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
- Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
- H302-Nocivo se ingerito.
- H332-Nocivo se inalato.
- H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P273-Non disperdere nell'ambiente.
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P270-Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
- P271-Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P330-Sciacquare la bocca.
- P391-Raccogliere il materiale fuoriuscito.
- P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.