Learn More
Potassium Acetate, Granular, U.S.P., J.T. Baker™
Codice prodotto. 15578064
Click to view available options
Quantità:
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Flacone in polietilene
Identificatori chimici
CAS 127-08-2
Formula molecolare C2H3KO2
Molecular Weight (g/mol) 98.142
InChI Key SCVFZCLFOSHCOH-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo potassium acetate, acetic acid, potassium salt, diuretic salt, potassium ethanoate, koac, octan draselny czech, potassiumacetate, acetic acid potassium salt, acok, fema no. 2920
PubChem CID 517044
ChEBI CHEBI:32029
IUPAC Name potassium;acetate
SMILES CC(=O)[O-].[K+]
Specifica
Materiale o nome chimico Potassium Acetate
Forma fisica Granules
Quantità 2.5 kg
Peso formulazione 98.14
Grado USP
Imballaggio Flacone in polietilene
Gravità specifica 1L = 1.57kg