Learn More
Potassium 4-ethoxycarbonylphenyltrifluoroborate, 95%, Thermo Scientific™
49.50€ - 176.00€
Identificatori chimici
CAS 1439402-07-9
Formula molecolare C9H9BF3KO2
Molecular Weight (g/mol) 256.07
Numero MDL MFCD09800743
InChI Key RRHVYQWNJHNUEQ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo potassium 4-ethoxycarbonyl phenytrifluoroborate, potassium 4-ethoxycarbonylphenyltrifluoroborate, potassium 4-ethoxycarbonyl phenyl trifluoroboranuide, amtb105, potassium 4-ethoxycarbonylphenytrifluoroborate, potassium 4-ethoxycarbonyl phenyl trifluoroborate
PubChem CID 46738073
IUPAC Name potassium;(4-ethoxycarbonylphenyl)-trifluoroboranuide
SMILES [K+].CCOC(=O)C1=CC=C(C=C1)[B-](F)(F)F
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
15479365
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
H51882.03
1 g Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
15489365
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
H51882.06
5 g Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
Descrizione
Descrizione
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Specifica
Identificatori chimici
1439402-07-9
256.07
RRHVYQWNJHNUEQ-UHFFFAOYSA-N
46738073
[K+].CCOC(=O)C1=CC=C(C=C1)[B-](F)(F)F
C9H9BF3KO2
MFCD09800743
potassium 4-ethoxycarbonyl phenytrifluoroborate, potassium 4-ethoxycarbonylphenyltrifluoroborate, potassium 4-ethoxycarbonyl phenyl trifluoroboranuide, amtb105, potassium 4-ethoxycarbonylphenytrifluoroborate, potassium 4-ethoxycarbonyl phenyl trifluoroborate
potassium;(4-ethoxycarbonylphenyl)-trifluoroboranuide
Specifica
Potassium 4-ethoxycarbonylphenyltrifluoroborate
C9H9BF3KO2
potassium 4-ethoxycarbonyl phenytrifluoroborate, potassium 4-ethoxycarbonylphenyltrifluoroborate, potassium 4-ethoxycarbonyl phenyl trifluoroboranuide, amtb105, potassium 4-ethoxycarbonylphenytrifluoroborate, potassium 4-ethoxycarbonyl phenyl trifluoroborate
[K+].CCOC(=O)C1=CC=C(C=C1)[B-](F)(F)F
256.07
256.07
1439402-07-9
MFCD09800743
RRHVYQWNJHNUEQ-UHFFFAOYSA-N
potassium;(4-ethoxycarbonylphenyl)-trifluoroboranuide
46738073
95%
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
GHS H Statement
H315-H319-H335
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Ambient temperatures