Learn More
Potash, sulfurated, S 11.8% min as sulfide
Codice prodotto. p-4407712
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
500g
Mixture composed of potassium polysulfides and potassium thiosulfate | CAS: 39365-88-3 | K4O3S3 | 300.57 g/mol
Potash is used in black/brown patina (copper, brass, bronze). Its use include decorative color effects on copper, brass, bronze and nickel. Sulfurated potash has been used in the treatment of acne and other skin disorders usually in the form of a lotion with zinc sulfate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 39365-88-3
Formula molecolare K4O3S3
Molecular Weight (g/mol) 300.57
Numero MDL MFCD00064604
InChI Key YFKFGPGTVQHNEF-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo potash, sulfurated, sulfurated potash, potash, sulfurated usp, liver of sulfur, 2k.k2s.so32, potash sulfurated liver of sulfur, dipotassium hypo potassium sulfide, potash, sulfurated, s as sulfide, dipotassium thiosulfate mixture with potassium sulfide, dipotassium thiosulfate mixture with potassium sulfide k2sx
PubChem CID 56842985
IUPAC Name tetrapotassium;dioxido-oxo-sulfanylidene-$l^{6}-sulfane;sulfanide
SMILES [S--].[K+].[K+].[K+].[K+].[O-]S([O-])(=O)=S
Specifica
Materiale o nome chimico Potash
Nota nome Mixture composed of potassium polysulfides and potassium thiosulfate
Colore Green
Forma fisica Chunks
Quantità 100 g
Intervallo percentuale saggio S 11.8% min as sulfide
Informazioni di solubilità Soluble in water
Sensibilità Air sensitive; Hygroscopic
Aspetto Green chunks
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Potash, sulfated
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Solido infiammabile Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H228-Solido infiammabile.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .