Learn More
Brady™ Posts and Rubber Bases
Posts and Rubber Bases are ideal for controlling and directing foot traffic. Suitable for warehouses, factories, offices etc. Chains and ribbons can be attached to the sturdy 900 mm posts.
131.00€
Specifica
Diametro (sistema metrico) esterno 40 mm
Altezza (sistema imperiale) 35.43 in.
Altezza (sistema metrico) 900 mm
Quantità confezione 4 Pk.
Visualizza altre specifiche
Prodotti 4
Codice del prodotto Marca Colore Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Colore Prezzo Quantità e disponibilità  
11721306
Vedere i documenti
Brady™
256723
Red on White
131.00€
1 confezione
Spedizione stimata: 21-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11731306
Vedere i documenti
Brady™
256724
Black and Yellow Striped
131.00€
1 confezione
Spedizione stimata: 21-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11751306
Vedere i documenti
Brady™
256726
White
131.00€
1 confezione
Spedizione stimata: 21-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11771306
Vedere i documenti
Brady™
256730
Red
131.00€
1 confezione
Spedizione stimata: 21-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Ideal for controlling and directing foot traffic.
  • Suitable for warehouses, factories, offices etc.
  • Chains and ribbons can be attached to the sturdy 900 mm posts.
  • Post and Fillable Base.
Specifica
Specifica
40 mm
35.43 in.
900 mm
4 Pk.