Learn More
Ohaus™ Bilancia elettronica portatile
Produces accurate and reliable weighing results in a small, convenient balance. Ohaus™ Traveler™ Portable Balances were designed with a unique draftshield that offers weigh-thru capability while being used and stackability when being stored. Available in a variety of capacities.
235.00CHF - 482.00CHF
Specifica
Certificazione/Conformità OIML F2 or ASTM Class 4
Tipo di collegamento RS232 (Available as an Accessory)USB (Available as an Accessory)
Tipo di display LCD
Formato Gram, Newton
Da utilizzare con (applicazione) In a classroom, in a laboratory
Visualizza altre specifiche
Prodotti 7
Codice del prodotto Marca Capacità Leggibilità Modello Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Capacità Leggibilità Modello Prezzo Quantità e disponibilità  
11791258
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti
Ohaus™
72202482
150 g 0.010000 g TA152 Articolo fuori commercio e non più disponibile. Visualizzare il prodotto per possibili alternative o chiedere assistenza alla nostra divisione di supporto tecnoco telefonando al n. 056 618 41 11.
N/A
11701268
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti
Ohaus™
72202483
300 g 0.010000 g TA302 Articolo fuori commercio e non più disponibile. Visualizzare il prodotto per possibili alternative o chiedere assistenza alla nostra divisione di supporto tecnoco telefonando al n. 056 618 41 11.
N/A
11741268
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti
Ohaus™
72202486
1500 g 0.100000 g TA1501 Articolo fuori commercio e non più disponibile. Visualizzare il prodotto per possibili alternative o chiedere assistenza alla nostra divisione di supporto tecnoco telefonando al n. 056 618 41 11.
N/A
11751268
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti
Ohaus™
72202487
3000 g 0.100000 g TA3001 Articolo fuori commercio e non più disponibile. Visualizzare il prodotto per possibili alternative o chiedere assistenza alla nostra divisione di supporto tecnoco telefonando al n. 056 618 41 11.
N/A
11761268
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti
Ohaus™
72202489
5000 g 1.000000 g TA5000 Articolo fuori commercio e non più disponibile. Visualizzare il prodotto per possibili alternative o chiedere assistenza alla nostra divisione di supporto tecnoco telefonando al n. 056 618 41 11.
N/A
15379052
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti
Ohaus™
72202485
500 g 0.100000 g TA501 Articolo fuori commercio e non più disponibile. Visualizzare il prodotto per possibili alternative o chiedere assistenza alla nostra divisione di supporto tecnoco telefonando al n. 056 618 41 11.
N/A
11711268
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti
Ohaus™
83997626
500 g 0.01 g TA502 Articolo fuori commercio e non più disponibile. Visualizzare il prodotto per possibili alternative o chiedere assistenza alla nostra divisione di supporto tecnoco telefonando al n. 056 618 41 11.
N/A
Descrizione
Descrizione
The unique draftshield on the Traveler™ is what sets this portable balance apart. The weigh-thru design protects the load cell from disruption to ensure weighing accuracy. With the right combination of performance and features, the Traveler is a great value for all basic weighing applications.
  • Weigh-Thru Draftshield: Designed with an easy to remove center piece that provides protection from rough environments while maintaining weighing speed
  • Stackable: Unique draftshield was designed with storage in mind, and allows the balances to be stacked away when not in use
  • Integrated Weigh Boat: The draftshield’s center piece can be removed and converts into a weigh boat when turned upside down
  • USB or RS232 Connectivity: Designed with easy-to-install interface options, which provide weight output to an Ohaus printer or PC
  • Battery or AC Power: Uses four (4) AA batteries with auto shut-off, or can be run on the included AC power pack
Specifica
Specifica
OIML F2 or ASTM Class 4
LCD
In a classroom, in a laboratory
ABS Housing, Stainless Steel Pan
°°
224 x 149 x 73 mm
8.80 in.
5.90 in.
2.90 in.
8.80 in.
1.3 kg
RS232 (Available as an Accessory)USB (Available as an Accessory)
Gram, Newton
Draftshield, AC adapter, Weigh below hook, Shipping lock, Security bracket, Manual lock switch
3.000 s
Portable Electronic Balance
224.00 x 149.00 x 73.000 mm
224.00 mm
149.00 mm
73.000 mm
224.00 mm
AC adapter (incl.), 4 AA batteries (not incl.)