Learn More
Ohaus™ Portable Electronic Balance
Marca:  Ohaus™ 72202484
Codice prodotto. 15369052
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Specifica
OIML F2 or ASTM Class 4
Electronic Balance, TA301
LCD
Gram, Newton
0.100000 g
TA301
3.000 s
Portable Electronic Balance
224.00 x 149.00 x 73.000 mm
224.00 mm
149.00 mm
73.000 mm
224.00 mm
AC Adapter
RS232 (Available as an Accessory)USB (Available as an Accessory)
300 g
0.100000 g
In a classroom, in a laboratory
ABS Housing
0.100000 g
°°
224 x 149 x 73 mm
8.80 in.
5.90 in.
2.90 in.
8.80 in.
120 mm