Learn More
Haldenwanger™ Coperchi per crogioli in porcellana
Use these lids with porcelain crucibles. Haldenwanger™ Porcelain Crucible Lids are constructed from optimized laboratory porcelain.
Marca: Haldenwanger™ L 79D/4
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Available in a variety of sizes
- For use with Haldenwanger porcelain crucibles
- Complies with DIN VDE 0335, type C 100
Specifica
Porcellana | |
60 mm | |
Coperchio per crogiolo |