Learn More
POP7 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marque:  Proteintech 14964-1-AP-150UL
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 16853904
  • 410.00€ / 150µL
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
Component of ribonuclease P, a protein complex that generates mature tRNA molecules by cleaving their 5′-ends. Also a component of RNase MRP complex, which cleaves pre-rRNA sequences.
Spécification
Spécification
POP7
Polyclonal
Unconjugated
POP7
0610037N12Rik, hPOP7, POP7, RNaseP protein p20, RPP2, RPP20
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
10248
-20°C
Liquid
Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Western Blot
0.27 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
O75817
POP7
POP7 Fusion Protein Ag6827
150 μL
Primary
Human
Antibody
IgG
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis