Learn More
Ponceau S, Fisher BioReagents
Codice prodotto. 10776454
Click to view available options
Quantità:
10 g
Dimensione della confezione:
10g
Ponceau S is commonly used for staining serum and plasma proteins on nitrocellulose and cellulose acetate membranes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Ponceau S
CAS 6226-79-5
Coefficiente di estinzione 350g(-1) cm(-1) min.
Formula molecolare C22H12N4Na4O13S4
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble
Identificazione Pass Test
InChI Key VSXKEUCERCWGKF-STNZDNLRSA-J
SMILES C1=CC(=CC=C1N=NC2=CC(=C(C=C2)NN=C3C4=C(C=C(C=C4)S(=O)(=O)[O-])C=C(C3=O)S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+]
IUPAC Name tetrasodium;(4Z)-3-oxo-4-[[2-sulfonato-4-[(4-sulfonatophenyl)diazenyl]phenyl]hydrazinylidene]naphthalene-2,7-disulfonate
Molecular Weight (g/mol) 760.552
PubChem CID 11320219
Lambda max 512 to 516nm
Peso formulazione 760.57
Perdita all'essiccatura Report %
Imballaggio Glass Bottle
Pressione del vapore Vapor Pressure: Negligible
N. indice colori 27195
Colore Brown/Red
pH 9.0
Quantità 10 g
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Ponceau S
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.