Learn More
Cytiva POM/EPDM Packing Connectors
Column connectors for use in gel filtraion chromatography applications
112.00€
Specifica
Tipo Packing Connector
Temperatura (sistema metrico) max 60°C
Materiale EPDM, POM
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Da utilizzare con (apparecchiatura) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Da utilizzare con (apparecchiatura) Prezzo Quantità e disponibilità  
10392730
Vedere i documenti
Cytiva
18-1153-44
For use with XK 16 columns
112.00€
Pezzo
Solo null disponibili
In stock
Aggiungi al carrello
10630581
Vedere i documenti
Cytiva
18-1153-45
For use with XK 26 columns
112.00€
Pezzo
Solo null disponibili
In stock
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
This packaging connector used to connect another column, being used as a packing reservoir, to a XK 16 or XK 26 column to achieve efficient packing. A properly packed media bed is essential for obtaining optimal results in all forms of liquid chromatography, particularly in gel filtration. The packing connector makes it easy to obtain a well-packed bed of gel filtration and other media in XK 16 and XK 26 Columns, and is especially convenient for fast and easy packing of affinity, IEX, and HIC media to short bed heights.
Specifica
Specifica
Packing Connector
60°C
EPDM, POM